Dibutylsebacat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Sebacinsäuredibutylester1,10-Decandisäuredibutylester
SIAL84840-1LEA 160 EUR
SIAL84840-1L SIAL84840-250ML
Dibutylsebacat, Sigma-Aldrich®
Dibutylsebacat
Formel: C₁₈H₃₄O₄
Molecular Weight: 314,47 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –11 °C
Dichte: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00027218
CAS-Nummer: 109-43-3
EINECS: 203-672-5