Dimethylsebacat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: Sebacinsäuredimethylester1,10-Decandisäuredimethylester
L15805.22EA 36.6 EUR
L15805.22 L15805.36
Dimethylsebacat ≥97%
Dimethylsebacat
Formel: C₁₂H₂₂O₄
Molecular Weight: 230,3 g/mol
Siedepunkt: 287…289 °C
Schmelzpunkt: 25…28 °C
Dichte: 0,988
Flammpunkt: 145 °C (293 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008472
CAS-Nummer: 106-79-6
EINECS: 203-431-4