Dimethylsebacat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Sebacinsäuredimethylester1,10-Decandisäuredimethylester

M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL223115-500GEA 376 EUR
SIAL223115-500G
Dimethylsebacat, Sigma-Aldrich®
Dimethylsebacat
Formel: C₁₂H₂₂O₄
Molecular Weight: 230,3 g/mol
Siedepunkt: 102 °C (0,05 mmHg)
Schmelzpunkt: 38 °C
Dichte: 1,0989 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008472
CAS-Nummer: 106-79-6
EINECS: 203-431-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR