Buttersäure, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Butansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
19215-5MLEA 98.7 EUR
19215-5ML
Buttersäure, Supelco®
Buttersäure
Formel: C₄H₈O₂
Molecular Weight: 88,11 g/mol
Siedepunkt: 163,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –3 °C
Dichte: 0,958 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 67 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002814
CAS-Nummer: 107-92-6
EINECS: 203-532-3
UN: 2820
ADR: 8,III
Merck Index: 13,01593