Propionsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: MethylessigsäurePropansäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
SIALP5561-1LEA 55.2 EUR
SIALP5561-1L
Propionsäure, Sigma-Aldrich®
Propionsäure
Formel: C₃H₆O₂
Molecular Weight: 74,08 g/mol
Siedepunkt: 141 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –21 °C
Dichte: 0,99 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002756
CAS-Nummer: 79-09-4
EINECS: 201-176-3
UN: 3463
ADR: 8,II
REACH: 01-2119486971-24
Merck Index: 12,08010