Natriumbutyrat, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
Synonyme: Buttersäure Natriumsalz
567430-250EA 83.5 EUR
567430-250
Natriumbutyrat, Millipore®
Natriumbutyrat
Formel: C₄H₇NaO₂
Molecular Weight: 110,09 g/mol
Schmelzpunkt: 244 °C
Dichte: 1,324 g/cm³ (30 °C)
MDL: MFCD00002816
CAS-Nummer: 156-54-7
EINECS: 205-857-6