Natriumbutyrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Buttersäure Natriumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.17500.9025EA 0 EUR
8.17500.9025 8.17500.9999
Natriumbutyrat, Sigma-Aldrich®
Natriumbutyrat
Formel: C₄H₇NaO₂
Molecular Weight: 110,09 g/mol
Schmelzpunkt: 244 °C
Dichte: 1,324 g/cm³ (30 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002816
CAS-Nummer: 156-54-7
EINECS: 205-857-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 244 °C
Molar Mass 110.09 g/mol