Ammoniumformiat ≥97%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Ameisensäure Ammoniumsalz
21254.260EA
50.8
EUR
21254.260
Ammoniumformiat ≥97%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Ammoniumformiat
Formel:
HCO₂NH₄ Molecular Weight: 63,06 g/mol Schmelzpunkt: 119…121 °C Dichte: 1,28 g/cm³ (25 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00013103 CAS-Nummer: 540-69-2 EINECS: 208-753-9 Merck Index: 13,00525 |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | Min. 97 % |
Identification | Passes test |
pH (20°C; 5 %) | 6 - 7 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Cl (Chloride) | Max. 100 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 100 ppm |
Fe (Iron) | Max. 20 ppm |