Ammoniumformiat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Ameisensäure Ammoniumsalz
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL516961-100GEA 113 EUR
SIAL516961-100G
Ammoniumformiat, Sigma-Aldrich®
Ammoniumformiat
Formel: HCO₂NH₄
Molecular Weight: 63,06 g/mol
Schmelzpunkt: 119…121 °C
Dichte: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013103
CAS-Nummer: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 13,00525