Ammoniumformiat, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Formic acid ammonium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
70221-100G-F 70221-25G-F
70221-100G-FEA 418 EUR
70221-100G-F 70221-25G-F
Ammoniumformiat, Supelco®
Ammonium formate
Formel: HCO₂NH₄
Molecular Weight: 63,06 g/mol
Schmelzpunkt: 119…121 °C
Dichte: 1,28 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013103
CAS-Nummer: 540-69-2
EINECS: 208-753-9
Merck Index: 13,00525
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ec6624d7371e0dbb4d2a675f6211caf050977b7a&vid=c400f3c8a2a85a24a5d388a2dcd7dc61f129690a&prid=web&clid=SAPDAM