Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure)
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: Mercaptoessigsäure2-Mercaptoethansäure
MOLE14299627EA 101 EUR
MOLE14299627
Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure)
Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure)
Formel: HSCH₂COOH
Molecular Weight: 92,12 g/mol
Siedepunkt: 96 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –16,5 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 130 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004876
CAS-Nummer: 68-11-1
EINECS: 200-677-4
UN: 1940
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09472
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/10/2299010.jpg