Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Mercaptoessigsäure2-Mercaptoethansäure
20495.265EA 178 EUR
20495.265
Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure) ≥98%, GPR RECTAPUR®
Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure)
Bitte beachten WICHTIG: Der angegebene Gehalt bezieht sich auf das frisch hergestellte Produkt. Der Gehalt nimmt substanzspezifisch während der Lagerung ab.
Formel: HSCH₂COOH
Molecular Weight: 92,12 g/mol
Siedepunkt: 96 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –16,5 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 130 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004876
CAS-Nummer: 68-11-1
EINECS: 200-677-4
UN: 1940
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09410
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/10/2299010.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (bei Abfüllung) Min. 98 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Fe (Iron) Max. 5 ppm
The statement of the assay applies to the test date. Agradual substance-specific content reduction, especially at higher temperatures, must be excepted.