Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure), Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Mercaptoessigsäure2-Mercaptoethansäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

SIALT6750-50MLEA 99.6 EUR
SIALT6750-50ML
Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure), Sigma-Aldrich®
Mercaptoessigsäure (Thioglycolsäure)
Formel: HSCH₂COOH
Molecular Weight: 92,12 g/mol
Siedepunkt: 96 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –16,5 °C
Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 130 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004876
CAS-Nummer: 68-11-1
EINECS: 200-677-4
UN: 1940
ADR: 8,II
Merck Index: 12,09472
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/10/2299010.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR