Bernsteinsäure 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,4-ButandisäureEthandicarbonsäure-(1,2)
ACRO158740010EA 103 EUR
ACRO158740010 ACRO158740100 ACRO158742500 ACRO158740025 ACRO158745000
Bernsteinsäure 99%
Bernsteinsäure
Formel: HOOCCH₂CH₂COOH
Molecular Weight: 118,09 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 185…190 °C
Flammpunkt: 206 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002789
CAS-Nummer: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08953
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/38/2300138.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 190 °C
Water ≤1 % (K.F.)
Titration with NaOH ≥98.5 %
Fumaric and maleic acid ≤1 %