Bernsteinsäure ACS
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,4-Butandisäure
, Ethandicarbonsäure-(1,2)
ACRO219550010EA
136
EUR
ACRO219550010
ACRO219552500
Bernsteinsäure ACS
Bernsteinsäure
Formel:
HOOCCH₂CH₂COOH Molecular Weight: 118,09 g/mol Siedepunkt: 235 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: 185…190 °C Flammpunkt: 206 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00002789 CAS-Nummer: 110-15-6 EINECS: 203-740-4 ADR: 8,III Merck Index: 13,08953 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Crystalline powder |
Melting point | 185.0 to 191.0°C |
Sulfated ash | ≤0.02 % |
Titration with NaOH | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
Phosphate (PO4) | ≤0.001 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.003 % |
Iron (Fe) | ≤0.0005 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Insoluble matter | ≤0.01 % |
Nitrogen compounds (as N) | ≤0.001 % |