Bernsteinsäure ≥99,0% ACS
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,4-ButandisäureEthandicarbonsäure-(1,2)
33272.A3EA 143 EUR
33272.A3 33272.36
Bernsteinsäure ≥99,0% ACS
Bernsteinsäure
Formel: HOOCCH₂CH₂COOH
Molecular Weight: 118,09 g/mol
Siedepunkt: 235 °C
Schmelzpunkt: 186…188 °C
Dichte: 1,56
Flammpunkt: 206 °C (402 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002789
CAS-Nummer: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,8869
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/38/2300138.jpg