Bernsteinsäure, EMSURE® zur Analyse, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 1,4-ButandisäureEthandicarbonsäure-(1,2)

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

1.00682.0500EA 84.3 EUR
1.00682.0500 1.00682.9025 1.00682.0250 1.00682.9999
Bernsteinsäure, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Bernsteinsäure
Formel: HOOCCH₂CH₂COOH
Molecular Weight: 118,09 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 182 °C
Dichte: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 206 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002789
CAS-Nummer: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08953
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/38/2300138.jpg

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 58 g/l (20 °C)
Melting Point 185 - 190 °C
Molar Mass 118.09 g/mol
Bulk Density 940 kg/m3
Boiling Point 235 °C (1013 hPa)
Flash Point 206 °C
Density 1.56 g/cm3 (20 °C)
pH 2.7 (10 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 470 °C

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR