Bernsteinsäure, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals
Achtung

Synonyme: 1,4-ButandisäureEthandicarbonsäure-(1,2)

20670.294EA 0 EUR
20670.294
Bernsteinsäure, GPR RECTAPUR®
Bernsteinsäure
Formel: HOOCCH₂CH₂COOH
Molecular Weight: 118,09 g/mol
Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 182 °C
Dichte: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 206 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002789
CAS-Nummer: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 13,08953
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/01/38/2300138.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR