di-Natriumoxalat, Supelco®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Oxalsäure DinatriumsalzEthandisäure DinatriumsalzSoerensen's Puffersubstanz

SUPL71804-25GEA 159 EUR
SUPL71804-25G
di-Natriumoxalat, Supelco®
di-Natriumoxalat
Formel: Na₂C₂O₄
Molecular Weight: 134 g/mol
Schmelzpunkt: 250…270 °C
Dichte: 2,27 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012465
CAS-Nummer: 62-76-0
EINECS: 200-550-3
Merck Index: 13,08723

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR