Citronensäure, BAKER, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-1,2,3-propantricarbonsäure
1995.1000EA 91 EUR
1995.1000
Citronensäure, BAKER, J.T.Baker®
Citronensäure
Formel: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Molecular Weight: 192,13 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 149…151 °C
Dichte: 1,665 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011669
CAS-Nummer: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/46/725046.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets Reagent Specifications for testing Ph. Eur. monographs.
Assay 99.5 - 101.0 %
Appearance of solution passes test
Heavy Metals (as Pb) max. 10 ppm
Identification passes test
Oxalic acid max. 350 ppm
Readily Carbonisable Substances passes test
Sulfated Ash max. 0.1 %
Sulfates (as SO4) max. 150 ppm
Water (H2O) max. 1.0 %