Citronensäure
Lieferant: Hach
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-1,2,3-propantricarbonsäure
HACH1454828EA 311 EUR
HACH1454828
Citronensäure
Citronensäure
Formel: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Molecular Weight: 192,13 g/mol
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 149…151 °C
Dichte: 1,665 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011669
CAS-Nummer: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42-0000
Merck Index: 13,02350
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/46/725046.jpg