tri-Kaliumcitrat Monohydrat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyme: Trikalium-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat MonohydratKaliumcitrat tribasisch MonohydratCitronensäure Trikaliumsalz Monohydrat
102004SEA 213 EUR
102004S
tri-Kaliumcitrat Monohydrat ≥99,0%, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
tri-Kaliumcitrat Monohydrat
Formel: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
Molecular Weight: 324,41 g/mol
Schmelzpunkt: 230 °C
Dichte: 1,98 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00150442
CAS-Nummer: 6100-05-6
EINECS: 212-755-5
Merck Index: 13,07706
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/37/2297237.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.0 %
Solution in water Passes test
pH (20°C; 5 %) 8.0 - 9.5
Total N (Nitrogen) Max. 10 ppm
C2O4 (Oxalate) Max. 100 ppm
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 1 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
Na (Sodium) Max. 0.2 %
Pb (Lead) Max. 5 ppm