tri-Kaliumcitrat Monohydrat
Lieferant: Molekula
Synonyme:
Trikalium-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat Monohydrat
, Kaliumcitrat tribasisch Monohydrat
, Citronensäure Trikaliumsalz Monohydrat
MOLE21508672-1KGEA
92.6
EUR
MOLE21508672-1KG
tri-Kaliumcitrat Monohydrat
tri-Kaliumcitrat Monohydrat
Formel:
HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O Molecular Weight: 324,41 g/mol Schmelzpunkt: 230 °C Dichte: 1,98 g/cm³ (20 °C) |
MDL:
MFCD00150442 CAS-Nummer: 6100-05-6 EINECS: 212-755-5 Merck Index: 13,07706 |