tri-Kaliumcitrat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Trikalium-2-hydroxypropan-1,2,3-tricarboxylat MonohydratKaliumcitrat tribasisch MonohydratCitronensäure Trikaliumsalz Monohydrat
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIALC3029-500GEA 59.6 EUR
SIALC3029-500G
tri-Kaliumcitrat Monohydrat, Sigma-Aldrich®
tri-Kaliumcitrat Monohydrat
Formel: HOC(COOK)(CH₂COOK)₂·H₂O
Molecular Weight: 324,41 g/mol
Schmelzpunkt: 230 °C
Dichte: 1,98 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00150442
CAS-Nummer: 6100-05-6
EINECS: 212-755-5
Merck Index: 13,07706
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/37/2297237.jpg