EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) 98,0-100,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Idranal® IIKestranal® AEdetinsäureEthylendinitrilotetratetraessigsäureEthylendiamin-N,N,N',N'-tetraessigsäure
28021CAEA 858 EUR
28021CA 280214S
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure) 98,0-100,5%, GPR RECTAPUR®
EDTA (Ethylendiamintetraessigsäure)
Formel: C₁₀H₁₆N₂O₈
Molecular Weight: 292,25 g/mol
Siedepunkt: 614 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 220 °C
Dichte: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003541
CAS-Nummer: 60-00-4
EINECS: 200-449-4
REACH: 01-2119486399-18
Merck Index: 13,03546
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/41/2297241.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 98.0 - 100.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Water Max. 0.5 %
Fe (Iron) Max. 50 ppm