Heptafluorbuttersäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: HFBAHeptafluorbutansäurePerfluorbuttersäure
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL164194-5GEA 24.4 EUR
SIAL164194-5G SIAL164194-100G SIAL164194-25G
Heptafluorbuttersäure, Sigma-Aldrich®
Heptafluorbuttersäure
Formel: C₄HF₇O₂
Molecular Weight: 214,04 g/mol
Siedepunkt: 121 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –17,5 °C
Dichte: 1,764 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004171
CAS-Nummer: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8,II