1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: 1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-hydroxypropanHFIP1,1,1,3,3,3-Hexafluorisopropanol
MOLEM24492514EA 0 EUR
MOLEM24492514
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol
1,1,1,3,3,3-Hexafluor-2-propanol
Formel: C₃H₂F₆O
Molecular Weight: 168,04 g/mol
Siedepunkt: 59,1 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –96 °C
Dichte: 1,492 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: >100 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011651
CAS-Nummer: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
UN: 1760
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09598