Trifluormethansulfonsäure

Lieferant: ABCR GMBH

ABCRAB120472.0050EA 0 EUR
ABCRAB120472.0050
Trifluormethansulfonsäure
Trifluoromethanesulphonic acid
Formel: CHF₃O₃S
Molecular Weight: 150,08 g/mol
Siedepunkt: 162 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 35 °C
Dichte: 1,69 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00007514
CAS-Nummer: 1493-13-6
EINECS: 216-087-5
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR