Iodacetamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Iodessigsäureamid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.04744.0025 8.04744.0100 8.04744.1000 8.04744.2500
8.04744.0025EA 61.9 EUR
8.04744.0025 8.04744.0100 8.04744.1000 8.04744.2500
Iodacetamid zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Iodacetamid
Formel: ICH₂CONH₂
Molecular Weight: 184,96 g/mol
Siedepunkt: 266 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 91…94 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008028
CAS-Nummer: 144-48-9
EINECS: 205-630-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 91 - 94 °C
Molar Mass 184.96 g/mol
Hill Formula C2H4INO
Chemical Formula ICH2CONH2