N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED) 99%, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1,2-Bis(dimethylamino)ethan
138450500 138455000 138450025
ACRO138450500EA 29.9 EUR
ACRO138450500 ACRO138455000 ACRO138450025
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED) 99%, reinst
N,N,N',N'-Tetramethylethylendiamin (TEMED)
Formel: C₆H₁₆N₂
Molecular Weight: 116,21 g/mol
Siedepunkt: 120…122 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –55 °C
Dichte: 0,77 g/cm³
Flammpunkt: 17 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008335
CAS-Nummer: 110-18-9
EINECS: 203-744-6
UN: 2372
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6838f1f5b7d0f69dcc81a8ed247f6c178dad231c&vid=ea361367e9944e4101e38622fdd18b07756eb676&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4169 to 1.4189 (20°C, 589 nm)
Water ≤1 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤100 APHA