Ethanolamin, (max. 0,5% H₂O) ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Monoethanolamin
, 2-Aminoethanol
22793.30EA
50.5
EUR
22793.30
Ethanolamin, (max. 0,5% H₂O) ≥99%
Ethanolamin
Formel:
NH₂CH₂CH₂OH Molecular Weight: 61,08 g/mol Siedepunkt: 169…170 °C Schmelzpunkt: 10 °C Dichte: 1,012 Flammpunkt: 93 °C (199 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008183 CAS-Nummer: 141-43-5 EINECS: 205-483-3 UN: 2491 ADR: 8,III Merck Index: 14,3727 |