Ethanolamin ≥99%, GPR RECTAPUR® für die Szintillation
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Monoethanolamin2-Aminoethanol
23782.291EA 54.4 EUR
23782.291
Ethanolamin ≥99%, GPR RECTAPUR® für die Szintillation
Ethanolamin
Formel: NH₂CH₂CH₂OH
Molecular Weight: 61,08 g/mol
Siedepunkt: 171 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10,5 °C
Dichte: 1,0164 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008183
CAS-Nummer: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
UN: 2491
ADR: 8,III
Merck Index: 13,03762
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/11/67/2301167.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Identification Passes test
Boiling point 170 - 172 °C
Density (20/4) 1.010 - 1.020
Solidification point 9.0 - 10.5 °C
Water Max. 1 %