Ethanolamin, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Monoethanolamin2-Aminoethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
00278-5ML-FEA 176 EUR
00278-5ML-F
Ethanolamin, Supelco®
Ethanolamin
Formel: NH₂CH₂CH₂OH
Molecular Weight: 61,08 g/mol
Siedepunkt: 171 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 10,5 °C
Dichte: 1,0164 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 93 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008183
CAS-Nummer: 141-43-5
EINECS: 205-483-3
UN: 2491
ADR: 8,III
Merck Index: 13,03762
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/23/90/26652390.jpg