3-Amino-1-propanol, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 3-Aminopropan-1-ol

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

01887-1ML-FEA 46.9 EUR
01887-1ML-F 01887-5ML-F
3-Amino-1-propanol, Supelco®
3-Amino-1-propanol
Formel: C₃H₉NO
Molecular Weight: 75,11 g/mol
Siedepunkt: 187 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 11 °C
Dichte: 0,982 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 101 °C
MDL: MFCD00008223
CAS-Nummer: 156-87-6
EINECS: 205-864-4
UN: 2735
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR