3-Amino-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 3-Aminopropan-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
SIAL239844-10GEA 34.5 EUR
SIAL239844-10G SIAL239844-50G
3-Amino-1-propanol, Sigma-Aldrich®
3-Amino-1-propanol
Formel: C₃H₉NO
Molecular Weight: 75,11 g/mol
Siedepunkt: 187 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 11 °C
Dichte: 0,982 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 101 °C
MDL: MFCD00008223
CAS-Nummer: 156-87-6
EINECS: 205-864-4
UN: 2735
ADR: 8,II