Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) ≥99,8%, Proteomik-Qualität
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Tris(hydroxymethyl)methylamin
, Tromethamin
, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
, THAM
, Aminomethylidintrimethanol
, TRIS Base
, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol
M151-1KGEA
202
EUR
M151-1KG
M151-500G
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) ≥99,8%, Proteomik-Qualität
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Reagenz zur Stabilisierung von Pufferrezepturen und Elektrophorese von biologischen Molekülen.
Formel:
NH₂C(CH₂OH)₃ Molecular Weight: 121,14 g/mol Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 169…172 °C Dichte: 1,328 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004679 CAS-Nummer: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Merck Index: 13,09842 |
Spezifikation Testergebnisse
Absorption bei 280 nm (1 M, Wasser) | 0,05 |
Arsenic | <0,0005 % |
Kupfer | <0,0001 % |
DNase | nicht nachweisbar |
Unlösliche | 0,005 % |
Eisen | <0,0001 % |
Blei | <0,0001 % |
Trocknungsverlust | 1,0 % |
Magnesium | 0,0005 % |
Protease | nicht nachweisbar |
Reinheit | 99,8 % |
RNase | nicht nachweisbar |
Löslichkeit (10 %, Wasser) | entspricht |