Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) ≥99%, Gen-Apex für die Molekularbiologie
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Tris(hydroxymethyl)methylaminTromethamin2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diolTHAMAminomethylidintrimethanolTRIS Base2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol
33621.260EA 155 EUR
33621.260
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol) ≥99%, Gen-Apex für die Molekularbiologie
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Formel: NH₂C(CH₂OH)₃
Molecular Weight: 121,14 g/mol
Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 169…172 °C
Dichte: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004679
CAS-Nummer: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Merck Index: 13,09842
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/00/2297600.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Colouration (0,5 mol/l; water) Max. 10 APHA
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Transmittance (230 nm) (0,5 mol/l) Min. 45 %
Transmittance (260 nm) (0,5 mol/l) Min. 75 %
Transmittance (280 nm) (0.5 mol/l) Min. 80 %
Transmittance (320 nm) (0.5 mol/l) Min. 90 %
DNases (exo- and endonucleases) Not detected
Proteases Not detected
RNases Not detected