Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol), Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Tris(hydroxymethyl)methylamin
, Tromethamin
, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)propan-1,3-diol
, THAM
, Aminomethylidintrimethanol
, TRIS Base
, 2-Amino-2-(hydroxymethyl)-1,3-propandiol
SUPL93440-50GEA
288
EUR
SUPL93440-50G
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol), Supelco®
Tris(hydroxymethyl)aminomethan (TRIS, Trometamol)
Formel:
NH₂C(CH₂OH)₃ Molecular Weight: 121,14 g/mol Siedepunkt: 357 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 169…172 °C Dichte: 1,328 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004679 CAS-Nummer: 77-86-1 EINECS: 201-064-4 Merck Index: 13,09842 |