Dibutylamin
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
Gefahr
Synonyme: N-butyl-1-propanamin
EHERC12250000EA 29.32 EUR
EHERC12250000
Dibutylamin
Dibutylamin
Formel: C₈H₁₉N
Molecular Weight: 129,25 g/mol
Siedepunkt: 159 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –62 °C
Dichte: 0,759 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009429
CAS-Nummer: 111-92-2
EINECS: 203-921-8
UN: 2248
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03058
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/15/2300315.jpg