Dibutylamin ≥99%, gereinigt
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: N-butyl-1-propanamin
23337.293EA 39.6 EUR
23337.293
Dibutylamin ≥99%, gereinigt
Dibutylamin
Formel: C₈H₁₉N
Molecular Weight: 129,25 g/mol
Siedepunkt: 159 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –62 °C
Dichte: 0,759 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009429
CAS-Nummer: 111-92-2
EINECS: 203-921-8
UN: 2248
ADR: 8 (3),II
Merck Index: 13,03058
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/15/2300315.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %