Dibutylamin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: N-butyl-1-propanamin

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

SIAL34490-500ML-FEA 55 EUR
SIAL34490-500ML-F
Dibutylamin, Sigma-Aldrich®
Dibutylamin
Formel: C₈H₁₉N
Molecular Weight: 129,25 g/mol
Siedepunkt: 159 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –62 °C
Dichte: 0,759 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 43 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009429
CAS-Nummer: 111-92-2
EINECS: 203-921-8
UN: 2248
ADR: 8,II
Merck Index: 13,03058
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/15/2300315.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR