N-Ethyldiisopropylamin
Lieferant: Molekula
Gefahr
Synonyme: N,N-Diisopropylethylamin
MOLEM28003285EA 0 EUR
MOLEM28003285
N-Ethyldiisopropylamin
N-Ethyldiisopropylamin
Formel: C₈H₁₉N
Molecular Weight: 129,25 g/mol
Siedepunkt: 127 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0,76 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 6 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008868
CAS-Nummer: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
UN: 2733
ADR: 3,II