N-Ethyldiisopropylamin ≥99,5%, Biotechnologische Qualität, Burdick & Jackson™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: N,N-Diisopropylethylamin
496219-2LEA 1202.71 EUR
496219-2L
N-Ethyldiisopropylamin ≥99,5%, Biotechnologische Qualität, Burdick & Jackson™
N-Ethyldiisopropylamin
Formel: C₈H₁₉N
Molecular Weight: 129,25 g/mol
Siedepunkt: 128,33 °C
Schmelzpunkt: -19,99 °C
Dichte: 0,75 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008868
CAS-Nummer: 7087-68-5
EINECS: 230-392-0
UN: 2733
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.45 %
Water (Karl Fischer) Max. 0.05 %
APHA Max. 20
Vapor Pressure 31 mmHg ( 37.7 °C)