VWR® Basic, Überschuhe, Rutschfest
Lieferant: VWR
VWR® Basic
113-8287EA 189 EUR
113-8287 113-8285
VWR® Basic, Überschuhe, Rutschfest
Einweg-Kleidung
Diese Einweg-Überschuhe werden aus beschichtetem PP-Vlies hergestellt.
  • Rutschfeste Sohle
  • Frei von Naturkautschuklatex
  • In Weiß und Blau erhältlich
L×H: 410×170 mm
Gewicht: 60 g/m²
*Einheitsgröße
Verpackung: 10 Stück pro Paket, 10 Pakete pro Beutel, 3 Beutel pro Packung.