Diethanolamin, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 2,2'-Iminodiethanol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.16205.1000EA 119 EUR
1.16205.1000
Diethanolamin, EMSURE® zur Analyse, Supelco®
Diethanolamin
Formel: C₄H₁₁NO₂
Molecular Weight: 105,14 g/mol
Siedepunkt: 268,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 28 °C
Dichte: 1,1 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 176 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002843
CAS-Nummer: 111-42-2
EINECS: 203-868-0
REACH: 01-2119488930-28
Merck Index: 13,03134
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 28 °C
Molar Mass 105.14 g/mol
Boiling Point 269 - 270 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.01 hPa (25 °C)
Flash Point 176 °C
Refractive Index 1.4753 (30 °C, 589 nm)
Explosion Limit 2.1 - 10.6 %(V)
Density 1.09 g/cm3 (30 °C) liquid
pH 11 (53 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 365 - 370 °C