Diethylenglycol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: 2,2'-DihydroxidiethyletherDigol2,2'-OxydiethanolDiglycol

SIAL32160-500MLEA 72 EUR
SIAL32160-500ML SIAL32160-1L
Diethylenglycol, Sigma-Aldrich®
Diethylenglycol
Formel: C₄H₁₀O₃
Molecular Weight: 106,12 g/mol
Siedepunkt: 245 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –10 °C
Dichte: 1,118 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 123 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002882
CAS-Nummer: 111-46-6
EINECS: 203-872-2
Merck Index: 13,03146
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/77/97/2297797.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR