Essigsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Acetanhydrid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
SIAL320102-1LEA 88.3 EUR
SIAL320102-1L
Essigsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Essigsäureanhydrid
Formel: (CH₃CO)₂O
Molecular Weight: 102,09 g/mol
Siedepunkt: 139,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –73 °C
Dichte: 1,08 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 49 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008705
CAS-Nummer: 108-24-7
EINECS: 203-564-8
UN: 1715
ADR: 8,II
REACH: 01-2119486470-36
Merck Index: 13,00057
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/22/53/2302253.jpg