Ethanol ≥95%
Lieferant: Wako
Gefahr
WAKO051-00476EA 65.7 EUR
WAKO051-00476
Ethanol ≥95%
Ethanol
Formel: C₂H₅OH
Molecular Weight: 46,07 g/mol
Schmelzpunkt: –114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003568
CAS-Nummer: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II