Mercaptoethanol, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
|
Gefahr
|
Synonyme:
2-Hydroxyethylmercaptan
, β-Mercaptoethanol
444203-250EA
116
EUR
444203-250
Mercaptoethanol, Millipore®
Mercaptoethanol
Formel:
HSCH₂CH₂OH Molecular Weight: 78,14 g/mol Siedepunkt: 157 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –100 °C Dichte: 1,12 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 68 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00004890 CAS-Nummer: 60-24-2 EINECS: 200-464-6 UN: 2966 ADR: 6.1,II Merck Index: 13,05894 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...