Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) 99+% für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, proteasefrei
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: DTT, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol
327190100 327190010 327190500
ACRO327190100EA 348 EUR
ACRO327190100 ACRO327190010 ACRO327190500
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz) 99+% für die Molekularbiologie DNAse-, RNAse-, proteasefrei
Dithiothreitol (DTT, Cleland's Reagenz)
Formel: C₄H₁₀O₂S₂
Molecular Weight: 154,25 g/mol
Siedepunkt: 125…130 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 39…44 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004877
CAS-Nummer: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
UN: 3335
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5022472c3f3baef75a703791c548fc6504df810f&vid=81529732db015cb66c1f106092309ae5714325b7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodometric 99.0 to 101.0 %
UV (0.1 M in water)
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Oxidized DTT(UV) ≤0.5 %